Bacitracin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTH5655.1
Marketsource
Leverantör: Roth Carl
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
- CAS-nummer:1405-87-4
- Formel:C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
- MDL-nummer:MFCD00062640
- Molecular Weight:1421.60 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g