Molecular models: RNA, Molymod®
Molecular model of mRNA
Katalog # SPIRMRNA-24-PD
Marketsource
Leverantör: SPIRING ENTERPRISES
Molecular models: RNA, Molymod®
Katalog # SPIRMRNA-24-PD
Leverantör: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
The Molymod system is the original dual-scale system of high quality molecular models.
Leveransinformation: Protein synthesis kit with: 24 bases, 12 ribose/phophate, 4 TRNA, 4 amino acid parts.
Specifikationer
- Beskrivning:Molecular model of mRNA
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.