Basmaterial
Yeast extract, 25 kg
Gå till:
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
[EN]YEAST EXTRACT GRANULATED FOR MICROBI 1 * 5 kg Katalog #1.03753.5000
Produkten 1.03753.5000 är en ersättning för MERC1.03753.9025FI men varierar beroende på varumärke, förpackning eller kvantitet.
Product Details & Documents
Mercks produkter har hög kvalitet för applikationer inom mikrobiologiområdet.
- Alla produkter från en tillverkare
- Konstant kvalitet och låga kostnader med bulkinköp
- Anpassad tillverkning enligt kundutvecklade protokoll med utmärkt kvalitetskontroll
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: I enlighet med DIN ISO 9001-2000 och ISO 11133.
Specifikationer
Specifikationer
- Förp.:25 kg
- Beskrivning:Yeast extract
Specifikationer
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



