Conductivity electrodes
Konduktivitetselektrod, dubbla grafitplattor, med inbyggd ATC (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxi, 12×110 mm, BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC, Allmänt bruk
CONSSK10T
: CONSORT
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
- Anslutning:BNC, 1 m kabel, 2 banankontakter för ATC
- Ø×L:12×110 mm
- För:Allmänt bruk
- Typ:Standard, with temp. sensor
- Beskrivning:Konduktivitetselektrod, dubbla grafitplattor, med inbyggd ATC (Pt1000)
- Material:Epoxi
- Seq:02
- Temp:0...80 °C
- Cellkonstant:1 cm⁻¹