Orders LinkContactUsLinkComponent
Skrapa
Skrapa
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 5 ml
Catalog # BURK5347-0005
Supplier:   BURKLE
Skrapa
Catalog # BURK5347-0005
Supplier:  BURKLE
Skrapa
Skrapa
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 5 ml
Price
19 650,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Skrapan är utformad speciellt för provtagning av sammanhängande, agglomererade och inte fritt flytande vätskor.
  • Electro-polished stainless steel
For non pourable substances.
Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Volym:
    5 ml
  • Längd:
    1000 mm
  • Material:
    Stainless steel V4A