Skrapa
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 10 ml
Katalog # BURK5347-0010
Leverantör: BURKLE
Gå till:
Product Details & Documents
Skrapan är utformad speciellt för provtagning av sammanhängande, agglomererade och inte fritt flytande vätskor.
- Electro-polished stainless steel
For non pourable substances.
Specifikationer
- Ø:25 mm
- Volym:10 ml
- Längd:1000 mm
- Material:Stainless steel V4A