Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular semi-micro cuvettes
Rectangular semi-micro cuvettes
Halvmikro, 45 mm, 1,4 ml, 40 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Katalog # 634-9095
Leverantör:   Hellma
Rectangular semi-micro cuvettes
Katalog # 634-9095
Leverantör:  Hellma
Rectangular semi-micro cuvettes
Rectangular semi-micro cuvettes
Halvmikro, 45 mm, 1,4 ml, 40 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Price
5 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    40 mm
  • Typ:
    Halvmikro
  • Volym:
    1,4 ml
  • Material:
    Kvartsglas, Suprasil®
  • Höjd:
    45 mm
  • Seq:
    003