Orders LinkContactUsLinkComponent
Pärlor, glas
Pärlor, glas
Glass beads, solid, 4 mm
Katalog # 201-0278
Pärlor, glas
Katalog # 201-0278
Pärlor, glas
Pärlor, glas
Glass beads, solid, 4 mm
Price
385,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Produktdetaljer och dokument
Massivt glas.
För påfyllning av destillationskolonner.
Specifikationer
  • Ø:
    4 mm
  • Beskrivning:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    04