Orders LinkContactUsLinkComponent
Pärlor, glas
Pärlor, glas
3 mm
Katalog # 201-0538
Pärlor, glas
Katalog # 201-0538
Pärlor, glas
Pärlor, glas
3 mm
Price
370,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Produktdetaljer och dokument
Massivt glas.
För påfyllning av destillationskolonner.
Specifikationer
  • Ø:
    3 mm
  • Seq:
    03