Orders LinkContactUsLinkComponent
Pärlor, glas
Pärlor, glas
Glass beads, solid, 10 mm
Catalog # 201-0283
Pärlor, glas
Catalog # 201-0283
Pärlor, glas
Pärlor, glas
Glass beads, solid, 10 mm
Price
430,00 kr
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Massivt glas.
För påfyllning av destillationskolonner.
Specifications
  • Ø:
    10 mm
  • Beskrivning:
    Glass beads, solid