Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Droppipett, glas, med tysk inskription "Normal 20 Tropfen = 1 g", 85 mm
  612-3759
Dropping pipettes
  612-3759
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Droppipett, glas, med tysk inskription "Normal 20 Tropfen = 1 g", 85 mm
72,00 kr
1 * 1 Items
Dropping pipettes made of clear glass. Available in different styles.
  • Beskrivning:
    Droppipett, glas, med tysk inskription "Normal 20 Tropfen = 1 g"
  • Längd:
    85 mm