Orders LinkContactUsLinkComponent
Vägningsflaska
Vägningsflaska
100 ml, 48×70 mm, 50/12
Katalog # 611-9319
Leverantör:   Lenz Laborglas
Vägningsflaska
Katalog # 611-9319
Leverantör:  Lenz Laborglas
Vägningsflaska
Vägningsflaska
100 ml, 48×70 mm, 50/12
Price
710,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
DURAN®, borosilikatglas.
  • Med utbytbart lock
  • Sidohals för förbättrad materialövergång och minskad risk för materialkontamination av locket
  • Finns i låg, medium och hög modell
Documents
Specifikationer
  • Diam×H:
    48×70 mm
  • NS:
    50/12
  • Kapacitet:
    100 ml