Orders LinkContactUsLinkComponent
Polyamidfilter, SUSP 70
Polyamidfilter, SUSP 70
50 mm
Katalog # 512-6150
Leverantör:   Ahlstrom
Polyamidfilter, SUSP 70
Katalog # 512-6150
Leverantör:  Ahlstrom
Polyamidfilter, SUSP 70
Polyamidfilter, SUSP 70
50 mm
Price
2 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
SUSP 70 är ett vävt polyamidtyg med en maskstorlek på 70 μm som används för att fånga upp grova partiklar som kan finnas i avloppsvatten.
Specifikationer
  • Storlek:
    50 mm