Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw Caps
Screw Caps
GL 32
Katalog # 215-2803
Screw Caps
Katalog # 215-2803
Screw Caps
GL 32
Price
7,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Svart PP.
  • Very good chemical resistance
  • Heat-resistant up to 110 °C
  • Only suitable for bottles 215-2814 to 215-2819
Specifikationer
  • Gänga:
    GL 32
  • Seq:
    4