Tratt, mikro
5,4 mm, 24 mm
Katalog # 221-1248
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PP
- Hög kemikalieresistens
- Autoklaverbar vid 121 °C
Idealisk för att fylla byretter och små flaskor.
Specifikationer
- Tratt, y.d.:24 mm
- Rör, y.d.:5,4 mm