Large Head Swabs, Alpha®
Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A, PP/PE
Leverantör: Texwipe
Gå till:
Product Details & Documents
Idealisk för rengöringsvalidering och provtagning. Tillverkad i 100% polyester med mycket lång och fin tråd, som är värmegjuten (termiskt bondad) på pinnen.
- Exponerade kanter förseglas för att minska frisläpp av fiber och eliminera behovet av förorenande lim
- Svabben har huvud i fullstorlek på en stel pinne
- Polyester är mjukt och icke-slipande vilket gör svabben bra för känsliga ytor
Förpackning: Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Beskrivning:Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
- Seq:1
- Shaft/head:PP/PE
- Handtagbredd:5 mm
- Cat. No.:710-0552
- Handtaglängd:102 mm
- Huvudlängd:26 mm
- Topp, diameter:13 mm