Orders LinkContactUsLinkComponent
pH/°C testers, 206
pH/°C testers, 206
Handhållen pH/°C-mätare, för universellt bruk, 206-pH3
Katalog # TEST0563.2063
Leverantör:   TESTO
pH/°C testers, 206
Katalog # TEST0563.2063
Leverantör:  TESTO
pH/°C testers, 206
pH/°C testers, 206
Handhållen pH/°C-mätare, för universellt bruk, 206-pH3
Price
1 725,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
The testo 206 series is ideal for pH measurements in liquid and semi-solid media. The instruments offer a combination of a pH immersion probe and a temperature probe for precise and fast temperature compensation. Thanks to the large volume of gel electrolyte and the dual wall diaphragm, the probe is leak-proof, maintenance-free and insensitive to dirt.
  • Built-in temperature sensor
  • Maintenance-free gel electrolyte
  • Robust, waterproof and dishwasher-safe protective cover (TopSafe, protection class IP 65)
  • Automatic final value recognition (Auto-hold)
  • 1, 2, or 3-point calibration possible
Testo 206-pH1 is specially designed for fast pH checks in liquids.
Testo 206-pH2 is ideally suited for pH measurement in semi-solid and protein-rich foods such as jellies, creams, cheese, fruit etc.
Testo 206-pH3 is equipped with a BNC socket which allows the connection of any pH probes to the instrument, depending on the application. This makes the instrument universally applicable.
Leveransinformation: Single instruments are supplied with TopSafe cover and belt/wall holder. pH1 and pH2 also include a storage cap with gel.
pH1 and pH2 starter kits are supplied with storage cap with gel, calibration dosing bottles 250 ml pH 4 and 7, TopSafe cover, belt/wall holder and aluminium case.
All instruments are supplied with probe head but without probe. Probes need to be ordered separately.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Handhållen pH/°C-mätare, för universellt bruk, 206-pH3
  • B×D×H:
    33×20×197 mm
  • Temperaturområde:
    Depending on sensor
  • Temperature resolution:
    0,1 °C
  • Temperature accuracy:
    ±0,4 °C
  • Strömförsörjning:
    1 × CR2032 battery
  • pH – kalibrering:
    1-, 2- eller 3-punktskalibrering är möjlig
  • Cat. No.:
    TEST0563.2063
  • Modell:
    206 pH3
  • Vikt:
    0,062 kg
  • Certifiering:
    IP68
  • Temperaturkompensation:
    Automatisk
  • pH – noggrannhet:
    ±0,02
  • pH – område:
    0,00...+14,00
  • pH – upplösning:
    0,01
  • Display:
    LCD, 2 rader
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Förvaringslock för testo 206, med KCI-gelfyllning
    Förvaringslock för testo 206, med KCI-gelfyllning
    TEST0554.2067
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • pH-buffertlösning 7,00 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    pH-buffertlösning 7,00 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    TEST0554.2063
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL - 285,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • pH-buffertlösning 4,01 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    pH-buffertlösning 4,01 i doseringsflaska (250 ml), med DAkkS-kalibreringscertifikat
    TEST0554.2061
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL - 285,00 kr