VWR®, Objektglasbricka
Objektglasbricka för 30 objektglas, Vit/svart, Kartong, 30
631-0690
Objektglasbricka för 20 eller 30 objektglas (76×26 mm).
- Urtag för enkel urplockning
- Horisontella fack är försänkta, vilket skyddar proverna när locket är stängt.
Colour: White (black rims)
- Antal objektglas:30
- Färg:Vit/svart
- Beskrivning:Objektglasbricka för 30 objektglas
- Material:Kartong