VWR®, Objektglasbricka
Objektglasbricka för 20 objektglas, Vit/svart, Kartong, 20
Katalog # 631-0689
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Objektglasbricka för 20 eller 30 objektglas (76×26 mm).
- Urtag för enkel urplockning
- Horisontella fack är försänkta, vilket skyddar proverna när locket är stängt.
Colour: White (black rims)
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® Lab bric-a-brac
Produktlitteratur
Specifikationer
- Antal objektglas:20
- Färg:Vit/svart
- Beskrivning:Objektglasbricka för 20 objektglas
- Material:Kartong