Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
10 ml, 100 mm, 16 mm
Katalog # SEMA2168
Leverantör:   SEMADENI
Test tubes, disposable
Katalog # SEMA2168
Leverantör:  SEMADENI
Test tubes, disposable
Test tubes, disposable
10 ml, 100 mm, 16 mm
Price
205,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Produktdetaljer och dokument
PS, clear.
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    16 mm
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    01