Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar
  JOURJR-T-6003-M10
Kapillärslangar
  JOURJR-T-6003-M10
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar
2 175,00 kr
1 * 10 m
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
 : Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
  • Beskrivning:
    I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar
  • Seq:
    40