Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar
  JOURJR-T-5999-M10
Kapillärslangar
  JOURJR-T-5999-M10
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar
2 800,00 kr
1 * 10 m
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
 : Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
  • Beskrivning:
    I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar
  • Seq:
    34