Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
Katalog # JOURJR-T-6000-M10
Leverantör:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Katalog # JOURJR-T-6000-M10
Leverantör:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Kapillärslangar
I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
Price
2 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
Varning: Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
Specifikationer
  • Beskrivning:
    I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
  • Seq:
    35