Ansiktsskärm, Bionic™
Reptålig, imskyddad, PC
111-0134
Denna innovativa ansiktsskärm ger skydd mot extrema mekaniska faror. Den kan bäras i kombination med skyddsglasögon eller andningsskydd.
- Med utökat skydd för ögonbryn och haka
- Låsmekanism för ökad säkerhet
- Extra mjuk vaddering med tvättbart eller utbytbart svettband
- Många inställningsmöjligheter för bästa komfort
Vikt: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
- Typ:Reptålig, imskyddad
- Material:PC
Accessories
- BeskrivningMaterial
- BeskrivningMaterial
- BeskrivningMaterial
- Beskrivning