Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, 6 ml
Sample vials, 6 ml
6,00 ml, 22×38 mm, Klar, Nej
Katalog # METR6.2419.000
Leverantör:   METROHM
Sample vials, 6 ml
Katalog # METR6.2419.000
Leverantör:  METROHM
Sample vials, 6 ml
6,00 ml, 22×38 mm, Klar, Nej
Price
18 425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Med lock:
    Nej
  • Diam×H:
    22×38 mm
  • Kapacitet:
    6,00 ml
  • Färg:
    Klar