Orders LinkContactUsLinkComponent
Vials, pathological
Vials, pathological
28 ml, 27,5 mm, 82,5 mm, Universal
Katalog # 215-3569
Leverantör:   MURRAY S
Vials, pathological
Katalog # 215-3569
Leverantör:  MURRAY S
Vials, pathological
Vials, pathological
28 ml, 27,5 mm, 82,5 mm, Universal
Price
1 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 125 Items
Product Details & Documents
Soda glass.
Tubular vials complete with fitted white wadless polypropylene cap.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    27,5 mm
  • Typ:
    Universal
  • Kapacitet:
    28 ml
  • Höjd:
    82,5 mm
  • Seq:
    02