Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Slangpump, PD 5101, 5000, 225 mm, 256 mm, 166 mm, 230 V, 50/60 Hz
Katalog # 224-1424
Slangpump, drivenhet
Katalog # 224-1424
Leverantör:  
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Slangpump, PD 5101, 5000, 225 mm, 256 mm, 166 mm, 230 V, 50/60 Hz
Discontinued
Product Details & Documents
Models PD 5101 and PD 5106 for high requirements. Peristaltic pumps are ideal for transporting and metering aggressive, abrasive, or corrosive solutions, and also for sterile media under low pressure. The medium to be transported only comes into contact with the tube, so there is no contamination. Suitable for transporting high-viscosity media, up to 10,000 mPas. The pumps are self-priming, without seals or valves. Can be used in the food industry for filtering and separating, in water treatment, biotechnology, and for routine laboratory applications. Pumping under pressure and vacuum possible. Maintenance-free motors ensure long service life.
  • Analog inställning för hastighet, flödesriktning och start/stopp
  • Elektronisk hastighetskontroll, noggrannhet ±0,5%
  • Pumpenheten har analogt gränssnitt för 0 till 10 V eller 4 till 20 mA
  • Justerbar flödesriktning (vänster/höger)
  • Knapp för maximal hastighet ökar påfyllning och tömning
  • Upp till 3 pumpar kan ställas på varandra
  • Skyddsklass IP 55
Modell PD 5101:
Flödesområde med enkanalspumphuvuden: 0,3 till 729 ml/min/Flödesområde med flerkanalspumphuvuden: 0,005 till 336 ml/min
Hastighetsområde: 5 till 120 min⁻¹
Hastighetskontroll: Digital med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Kan utrustas med 2 pumphuvuden: (SP quick och SP quick d)
Flerkanals pumpenhet inkl. flerkanalsadapter. Kan utrustas med C4, C8 och C12 flerkanalspumphuvuden (beställ pumphuvuden separat)
Model PD 5106:
Flödeshastighet: 1,6 till 3,644 ml/min
Hastighetsområde: 24 till 600 min⁻¹
Hastighetskontroll: Digital med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Pumpenheten lämpar sig inte för flerkanalspumphuvuden eller pumphuvud SP quick d
Specifikationer
  • Strøm:
    230 V, 50/60 Hz
  • Beskrivning:
    Slangpump, PD 5101
  • Höjd:
    225 mm
  • Längd:
    256 mm
  • Seq:
    02
  • Bredd:
    166 mm
  • Electrical plug type:
    5000
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Foot-switch for start and stop
    Foot-switch for start and stop
    HEID526-14100-00
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 200,00 kr