Badvätska
Thermal H, 50...250 °C, 360 °C, 270 °C, Ljusbrun, 5 l
Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever water cannot be employed as bath fluid. The choice of bath fluid is critical for best results in temperature control and operation of the circulator.
- Låg toxicitet och nästan helt luktfri
- Hög stabilitet och god värmeledningsförmåga
- Låg viskositet och låg korrosion
- Förp.:5 l
- Färg:Ljusbrun
- Antändningstemp.:360 °C
- Flampunkt:270 °C
- Temperaturområde:50...250 °C
- Typ:Thermal H