Orders LinkContactUsLinkComponent
Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Specialindikator, 5,4 - 7,0, 0,2 - 0,4
Katalog # 1.09556.0003
Leverantör:   Merck
Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Katalog # 1.09556.0003
Leverantör:  Merck
Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
Specialindikator, 5,4 - 7,0, 0,2 - 0,4
Price
738,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 3 Rulle
Product Details & Documents
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
  • Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
  • Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
  • Olika pH-områden finns.
* inget färgskalekort medföljer
** förpackning med 3×100 remsor
Specifikationer
  • pH-gradering:
    0,2 - 0,4
  • pH-område:
    5,4 - 7,0
  • Beskrivning:
    Specialindikator
  • Cat. No.:
    1.09556.0003
  • M-Clarity quality level:
    MQ100