Indikatorpapper, MQuant®, Supelco®
pH-indikatorpapper kongorött, -, -
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
- Rullformat kan användas och förvaras effektivare än förpackning med pappersremsor
- Kvalitetssäkring-kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
- Olika pH-områden finns.
* inget färgskalekort medföljer
** förpackning med 3×100 remsor
Specifikationer
- pH-gradering:-
- pH-område:-
- Beskrivning:pH-indikatorpapper kongorött
- Cat. No.:1.09514.0003
- M-Clarity quality level:MQ100