Basmaterial
Peptone from meat, pancreatic, granulated, 25 kg
: Merck
Mercks produkter har hög kvalitet för applikationer inom mikrobiologiområdet.
- Alla produkter från en tillverkare
- Konstant kvalitet och låga kostnader med bulkinköp
- Anpassad tillverkning enligt kundutvecklade protokoll med utmärkt kvalitetskontroll
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
: I enlighet med DIN ISO 9001-2000 och ISO 11133.
- Förp.:25 kg
- Beskrivning:Peptone from meat, pancreatic, granulated