Moppar, PolyGen™
Mopphuvud
129-0167
Dubbelverkande slipande nät idealiskt för farmaceutiska och bioteknikprojekt. Huvuden används direkt med glasfiber/polypropylen-handtaget eller tillsammans med universalhandtaget via snabbadatpern.
- Mopp kan göra rent till en torr finisk eller lägga på desinfektionsmedel som kräver extra torktid
- Speciellt fiskbensmönstrad väv säkerställer att inga råa kanter för att garantera låg partikelgenerering
- Återanvändbar, tvättbar och autoklaverbar
: Mopphuvuden och -handtag måste beställas separat.
- Beskrivning:Mopphuvud
- Cat. No.:129-0167
- Environmentally Preferable:Waste Reducing