Moppar, MicroMop™
Mop head, NovaLite™
129-0506
MicroMop™ är idealisk för snabb och effektiv rengöring av stora ytområden. Lämplig för kretskortstillverkning, elektronik-, läkemdels-, och bioteknologiapplikationer. Alla mopphuvuden sätts fast på universalhandtag i rostfritt stål med de orange snabbadaptrarna i polypropylen. För mindre kritiska applikationer, välj glasfiber/polypropylen-handtag med tillhörande adapter.
- Nästan luddfri, snabbtorkande PVA är idealisk för högteknologiska applikationer. Kan tvättas
- Polyester har en bra uppsugande förmåga, kan autoklaveras och användas med starka desinfektionsmedel
- Lite™ är en tålig latex/rayon-blandning för kontrollerade miljöer och renrums supportområden; mopphuvud kan autoklaveras för medicinska och sterila applikationer
: Alla komponenter måste beställas separat.
- Beskrivning:Mop head, NovaLite™
- Seq:02
- Cat. No.:129-0506
- Environmentally Preferable:Waste Reducing