Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulb, 12 V, 100 W
  ZEIS3800591660000
 :   ZEISS
Halogen bulbs
  ZEIS3800591660000
 :  ZEISS
Halogen bulbs
Halogen bulb, 12 V, 100 W
120,00 kr
1 * 1 Items
  • Beskrivning:
    Halogen bulb
  • Seq:
    06
  • Effekt (W):
    100 W
  • Spänning:
    12 V