Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen tubes
50 mm, 25 mm, 0,85 mm
Katalog # 212-7049
Leverantör:   MURRAY S
Specimen tubes
Katalog # 212-7049
Leverantör:  MURRAY S
Specimen tubes
Specimen tubes
50 mm, 25 mm, 0,85 mm
Price
1 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Produktdetaljer och dokument
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    25 mm
  • Väggtjocklek:
    0,85 mm
  • Längd:
    50 mm
  • Seq:
    07