Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen tubes
Specimen tubes
50 mm, 10 mm, 0,60 mm
Katalog # 212-7045
Leverantör:   MURRAY S
Specimen tubes
Katalog # 212-7045
Leverantör:  MURRAY S
Specimen tubes
Specimen tubes
50 mm, 10 mm, 0,60 mm
Price
1 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 Items
Produktdetaljer och dokument
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    10 mm
  • Väggtjocklek:
    0,60 mm
  • Längd:
    50 mm
  • Seq:
    03