Orders LinkContactUsLinkComponent
Triangles
Triangles
Rörlängd 63 mm
Katalog # 451-0052
Triangles
Katalog # 451-0052
Triangles
Triangles
Rörlängd 63 mm
Price
1 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Chrome nickel wire with Vitreosil tube.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Rörlängd 63 mm