Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffert, bruksfärdig
Buffert, bruksfärdig
Technical buffer TEP-7, 7,0, Plastic bottle, 1 L
Katalog # 662-8234
Leverantör:   WTW
Buffert, bruksfärdig
Katalog # 662-8234
Leverantör:  WTW
CAS-nummer:  
Buffert, bruksfärdig
Buffert, bruksfärdig
Technical buffer TEP-7, 7,0, Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
920,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Every bottle has its own lot reference with the expiration date.
  • Shelf life up to 3 years (unopened)
  • Reference temperature at 25 °C
  • Economic consumption
  • Easiest handling by use of the dosing vessel
  • One litre container with a separate compartment for the sample
Accuracy is ±0,03 pH
Certifications: Traceable to NIST.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    Technical buffer TEP-7
  • pH-värde:
    7,0