Orders LinkContactUsLinkComponent
Skruvlock, Nalgene®
Skruvlock, Nalgene®
Linerless, 38-430, Ofärgad, PP
Katalog # 215-1247
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Skruvlock, Nalgene®
Katalog # 215-1247
   Low Manufacturing Impact
Skruvlock, Nalgene®
Skruvlock, Nalgene®
Linerless, 38-430, Ofärgad, PP
Price
1 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 Items
Produktdetaljer och dokument
PP, färgat.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to 135 °C
  • Autoclavable
Screw caps without inserts for Nalgene® narrow and wide mouth bottles, as well as Erlenmeyer flasks with thread.
Specifikationer
  • Lock storlek:
    38-430
  • Färg:
    Ofärgad
  • Beskrivning:
    Linerless
  • Material:
    PP
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    215-1247
  • Miljöcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact