Robotspetsar för Tecan®
903-251, 200 µl, +, -, Black, 10×96
Katalog # 736-0053
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Robotspetsar för Tecan®
Katalog # 736-0053
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Spetsar av hög kvalitet, speciellt avsedda för forskning i molekylärbiologiska laboratorier.
- PP, genomskinliga eller svarta
- Spetsar med ART®-filter: eliminerar risker för korskontaminering, för applikationer med DNA, RNA och för radioaktiva och infektiösa prover
- Certifierat fria från RNas, DNas, DNA och pyrogen
- Sterila spetsar: steriliserade med gammastrålning
- Spetsar med vid öppning: avsedda för applikationer med viskösa prover
: Finns i lådor med 10 rack eller 50 rack (ekonomiförpackning).
Specifikationer
- Förp.:10×96
- Steril:+
- Volym:200 µl
- Tip style:903-251
- Spets färg:Black
- Filter:-
- Cat. No.:736-0053
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact