Inoculating loops, disposable, Microloops
Ögla i lättöppnad påse, 1 µl, Blå
Katalog # 300-0511
Leverantör: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Gå till:
Product Details & Documents
Sterile, disposable inoculating loops.
- Colour coded plastic
- Moderately flexible
Specifikationer
- Kapacitet:1 µl
- Färg:Blå
- Beskrivning:Ögla i lättöppnad påse