Septa
Septa, 12 mm, 2 mm
Katalog # METR6.1448.010
Leverantör: METROHM
Septa
Septa, 12 mm, 2 mm
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These septa are made from silicone rubber.
Specifikationer
- Ø:12 mm
- Beskrivning:Septa
- Seq:01
- Tjocklek:2 mm
Nickel aluminium alloy, pulver for production of Raney-nickel, för syntes, Sigma-Aldrich®
#: 8.06749.0005
Leverantör: Merck
Silvernitrat standardised solution 0.1 N i vattenlösning
#: 35601.K2
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
#: EXL-1211-1546U
Leverantör: Avantor
Kvicksilver(II)jodid, röd ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
#: 1.04428.0050
Leverantör: Merck
Titranter och reagens för volumetrisk Karl Fischer titrering, Hydranal™
#: 34800-6X1L
Leverantör: Honeywell Chemicals
Kaliumbromat ≥99.8%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
#: 1.04912.0100
Leverantör: Merck
Konduktivitetsstandard 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) för konduktivitetsmätning
#: 663-0014
Leverantör: Mettler - Toledo
BLAUBRAND® ETERNA Graduated Pipettes, ISO, Type 3, Class AS, Total Delivery (One Batch)
#: BRND2.28406
Leverantör: Brand