Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels
Filtration funnels
20 ml, 130 mm, 75 mm, 4, 8 mm, 65 mm
Katalog # BIBB3730/08
Leverantör:   SciLabware
Filtration funnels
Katalog # BIBB3730/08
Leverantör:  SciLabware
Filtration funnels
Filtration funnels
20 ml, 130 mm, 75 mm, 4, 8 mm, 65 mm
Price
2 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
Pyrex® borosilicate glass.
  • Sintered glass disc
  • Filter paper is not required for filtration of solutions
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
Specifikationer
  • Porositet:
    4
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Längd:
    130 mm
  • Seq:
    03
  • Innerdiam., övre:
    65 mm
  • Rör, y.d.:
    8 mm
  • Rörlängd:
    75 mm