Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätskopa, Azlon®
Mätskopa, Azlon®
100 ml, 198 mm
Catalog # 231-0472
Supplier:   SciLabware
Mätskopa, Azlon®
Catalog # 231-0472
Supplier:  SciLabware
Mätskopa, Azlon®
Mätskopa, Azlon®
100 ml, 198 mm
Price
260,00 kr
Log in for availability
1 * 5 Items
Product Details & Documents
PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmarkering
Specifications
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Längd:
    198 mm