Orders LinkContactUsLinkComponent
Ampoule breakers
Ampoule breakers
Ampoule breakers, HDPE, 5 - 10 ml glass ampoules
Katalog # AZLOAWY702
Leverantör:   SciLabware
Ampoule breakers
Katalog # AZLOAWY702
Leverantör:  SciLabware
Ampoule breakers
Ampoule breakers
Ampoule breakers, HDPE, 5 - 10 ml glass ampoules
Price
6 725,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Ampoule breakers enables safe and easy breaking of glass ampoules.
  • Broken ampoule top is retained for safe disposal
  • Choice of size to suit all common glass ampoules
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Ampoule breakers, HDPE
  • Seq:
    02
  • För:
    5 - 10 ml glass ampoules