Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
4 ml, 55 mm, 12 mm
Katalog # 212-0361
Leverantör:   Greiner Bio-One
Provrör
Katalog # 212-0361
Leverantör:  Greiner Bio-One
Provrör
Provrör
4 ml, 55 mm, 12 mm
Price
2 975,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 3.600 Items
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
  • PP: god temperatur- och kemikalieresistens
  • PS: hög genomskinlighet, passar för visuell mätning
  • Tillhörande proppar finns som tillval
  • Kan även användas som centrifugrör
Universalrör för många olika laboratorie- och produktionsapplikationer.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    12 mm
  • Kapacitet:
    4 ml
  • Längd:
    55 mm
  • Seq:
    01