Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Pasteurpipett, graderad, 3,5 ml, 153 mm, +, 20/påse, 500/kartong
Katalog # GREI612381_500
Leverantör:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Katalog # GREI612381_500
Leverantör:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Pasteurpipett, graderad, 3,5 ml, 153 mm, +, 20/påse, 500/kartong
Price
995,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 Items
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikationer
  • Förp.:
    20/påse, 500/kartong
  • Steril:
    +
  • Kapacitet:
    3,5 ml
  • Beskrivning:
    Pasteurpipett, graderad
  • Längd:
    153 mm
  • Seq:
    05