Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, med tom vit etikett, aseptic packed, -
Katalog # 216-0596
Leverantör: Greiner Bio-One
Gå till:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:25,03 mm
- Steril:-
- Typ:med tom vit etikett
- Version:aseptic packed
- Kapacitet:30 ml
- Beskrivning:With HDPE screw cap
- Höjd:91,04 mm
- Seq:07