Orders LinkContactUsLinkComponent
Multipurpose containers
Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, utan etikett, icke-steril, aseptic packed, -
Katalog # 216-0595
Leverantör:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Katalog # 216-0595
Leverantör:  Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, utan etikett, icke-steril, aseptic packed, -
Price
1 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 400 Items
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
  • Ø utv.:
    25,03 mm
  • Steril:
    -
  • Typ:
    utan etikett, icke-steril
  • Version:
    aseptic packed
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Beskrivning:
    With HDPE screw cap
  • Höjd:
    91,04 mm
  • Seq:
    05