Buffer solutions
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
: REAGECON
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Referenstemperatur:20 °C
- Beskrivning:Buffer solution
- pH noggrannhet:±0,02
- pH-värde:2,00